Kluczowe dokumenty
Y0001024
Ascorbic acid impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
D-xylo-Hex-2-ulosonic acid
Wybierz wielkość
30 MG
916,00 zł
916,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
30 MG
916,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.14
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
916,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ascorbic acid
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets, has been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Niniejszy wzorzec referencyjny Farmakopei Europejskiej jest przeznaczony do stosowania wyłącznie w sposób określony w Farmakopei Europejskiej. Ich przydatność do jakiegokolwiek innego zastosowania nie jest gwarantowana i jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Niniejsza norma nie jest przeznaczona do stosowania u ludzi lub zwierząt.
Ustanowione w celu przygotowania roztworów referencyjnych (a) w badaniach substancji pokrewnych w kwasie askorbinowym i askorbinianie sodu przy użyciu chromatografii cieczowej (tekst ogólny 2.2.29), zgodnie z monografiami 0253 i 1791 Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ascorbic Acid
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 6885-6887 (2022)
Sodium Ascorbate
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 6953-6954 (2022)