PHR1709
Ascorbic Acid Impurity D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Methyl-D-Sorbosonate (Ascorbic Acid Imp D), Methyl-D-Sorbosonate
Wybierz wielkość
2900,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2900,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001170
rodzina API
ascorbic acid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 30 mg
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)