Autoclaving causes Ascorbic acid solutions to decay rapidly.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 131,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 240,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 737,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1130,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
131,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
reagent grade
assay
≥98% ( with iodine, titration)
form
crystalline
technique(s)
HPLC: suitable, cell culture | stem cell: suitable
color
white to slightly yellow
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
solubility
water: soluble 50 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Gene Information
human ... SLC23A2(9962)
General description
Application
- as a chondrogenic medium component for culturing bone-derived mesenchymal stem cells (BMSCs)(149)
- as a reference standard in high-performance liquid chromatography system (HPLC)(150)
- to test its effect on human gastric cancer GES-1 and AGS cells(151)
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description reagent grade, crystalline | description reagent grade | description BioXtra, ≥99.0%, crystalline | description powder, suitable for cell culture, γ-irradiated |
| grade reagent grade | grade reagent grade | grade - | grade - |
| assay ≥98% ( with iodine, titration) | assay ≥98% (with Iodine, titration) | assay ≥99.0% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystalline | form powder | form crystalline | form powder |
| solubility water: soluble 50 mg/mL | solubility water: soluble 50 mg/mL | solubility H2O: 0.5 M, clear, colorless | solubility H2O: 10 mg/mL |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Can dissolved powder be autoclaved without losing its efficacy?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?