Kluczowe dokumenty
PHL80061
Pinocembrin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxyflavanone, Pinocembrin
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
OC1=CC(OC(C2=CC=CC=C2)C3)=C(C(O)=C1)C3=O
InChI
1S/C15H12O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-7,13,16-17H,8H2/t13-/m0/s1
Klucz InChI
URFCJEUYXNAHFI-ZDUSSCGKSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?