Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 678,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2040,00 zł 1530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.28
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥99.0% (TLC)
678,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
SMILES string
COc1cc(O)c2C(=O)CC(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14O4/c1-19-11-7-12(17)16-13(18)9-14(20-15(16)8-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-8,14,17H,9H2,1H3
InChI key
ORJDDOBAOGKRJV-UHFFFAOYSA-N
Application
(±)-Pinostrobin, a chiral flavonoid (±), may be used in the development of analytical methods for separation of its individual enantiomers. Pinostrobin may be used to study its neuroprotective antioxidant effects.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?