CLS430828
Corning® 50 mL centrifuge tubes
50 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ CentriStar cap, rack packed, sterile, natural, 25/rack, 500/cs
Synonim(y):
50 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cap (CentriStar™)
conical bottom tube
polypropylene
sterylność
sterile
Właściwości
RCF 17000 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL
self-standing: no
opakowanie
pack of 25
case of 500
producent / nazwa handlowa
Corning 430828
Parametry
17000 × g max. RCF
śr. zewn. × dł.
29.1 mm × 114.4 mm
śr. korka
34.7 mm , approx.
pojemność
50 mL
kolor
clear
natural
dopasowywanie
cap (CentriStar)
Opis ogólny
The CentriStar™ cap has a easy-on/easy-off top and offers advanced ergonomics with its wider knurls and roll-over edge design. All tubes come in a variety of packaging options.
- Sterile, certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
- Black printed graduations and a large white marking spot
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
Kompletny przepływ pracy do kompleksowej analizy terpenów w konopiach indyjskich
Separacja HPLC 17 ważnych kannabinoidów, w tym CBD, delta 9 THC i THCA. Przeczytaj notę aplikacyjną.
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.