CLS430829
Corning® 50 mL centrifuge tubes
50 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ CentriStar cap, bulk packed, sterile, natural, 500/cs
Synonim(y):
50 ml centrifuge tubes, 50 ml conical tube, centrifuge tubes, polypropylene tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cap (CentriStar™)
conical bottom tube
polypropylene
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO/CEN 15968-2010
zgodność regionalna
suitable for FDA C-010.02
sterylność
sterile
Właściwości
RCF 17000 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL
self-standing: no
opakowanie
pack of 25
case of 500
producent / nazwa handlowa
Corning 430829
Parametry
17000 × g max. RCF
śr. zewn. × dł.
29.1 mm × 114.4 mm
śr. korka
34.7 mm , approx.
pojemność
50 mL
kolor
clear
natural
dopasowywanie
cap (CentriStar)
Opis ogólny
The CentriStar™ cap has a easy-on/easy-off top and offers advanced ergonomics with its wider knurls and roll-over edge design. All tubes come in a variety of packaging options.
- Sterile, certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
- Black printed graduations and a large white marking spot
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.