This product is not tested for solubility in DMSO, however other sources report the solubility to be 100mM. This information has not been validated.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 622,00 zł |
Informacje o tej pozycji
622,00 zł
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2OC(C3=CC=C(O)C(O)=C3)C1
InChI
1S/C15H12O6/c16-8-4-11(19)15-12(20)6-13(21-14(15)5-8)7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-5,13,16-19H,6H2
InChI key
SBHXYTNGIZCORC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| form powder | form solid | form - | form powder or crystals |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| application(s) metabolomics | application(s) - | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eriodictyol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the solubility of Eriodictyol in DMSO?