Kluczowe dokumenty
P7949
TWEEN® 20
BioXtra, viscous liquid
Synonim(y):
Polyethylene glycol sorbitan monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
plant
Poziom jakości
opis
non-ionic
linia produktu
BioXtra
Formularz
viscous liquid
masa cząsteczkowa
~1228
skład
lauric acid, ≥40% (balance primarily myristic, palmoyic, and stearic acids)
metody
blocking: suitable
cell culture | mammalian: suitable
hybridization: suitable
protein purification: suitable
transformation: suitable
zanieczyszczenia
≤0.05% Phosphorus (P)
pozostałość po prażeniu
≤0.2%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
0.06 mM (20-25°C)
temp. przejścia
cloud point 76 °C
gęstość
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
ślady kationów
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
HLB
16.7
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Klucz InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Surfactants, characterized by hydrophilic and hydrophobic elements, are broadly classified as either ionic (anionic, cationic, or ampholytic) or nonionic, depending on their ionization behavior in water. The specific product in question falls into the nonionic category and finds versatile applications, including emulsification, dispersion, solubilization, and as a detergent. Notably, it can also act as a solubilizer for membrane proteins.
Zastosowanie
TWEEN 20 has been used as a blocking agent for membrane based immunoassays at a typical concentration of 0.05%. TWEEN 20 can be used for lysing mammalian cells at a concentration of 0.005 to 0.5%.
Cechy i korzyści
- Highly versatile surfactant for your Life Science and Biochemical research
- BioXtra grade for your sensitive applications
- Tested for trace levels of Anions and Cations
- Excellent solubilizing, dispersing, and emulsifying agent
- Suitable for mammalian cell culture, protein purification, and hybridization studies
Przestroga
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt podobny
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)