P2164020
Poloxamer 237
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
poloxamer
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Klucz InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta