The stability of a 0.001% solution at 4°C has not been tested. A solution of 100 mg/ml in water is stable for 1 year at -80°C and for 1 month at -20°C. It is recommended to aliquot the stock solutions to avoid repeated freeze-thaw cycles.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 892,00 zł |
Informacje o tej pozycji
892,00 zł
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
form
solid
mol wt
8.400 g/mol
pH
5.0-7.5(2.5% solution)
application(s)
sample preservation
SMILES string
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form - |
| application(s) sample preservation | application(s) liquid formulation | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| Quality Level 300 | Quality Level 500 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| mol wt 8.400 g/mol | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| pH 5.0-7.5(2.5% solution) | pH 5-7.5 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH 5.0-7.5 | pH - |
| agency USP/NF, meets USP testing specifications | agency ChP, NF, Ph. Eur. | agency - | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poloxamer 188
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How long can a 0,001% solution be stored at 4°C?