Przejdź do
07579
® F 108
surfactant, non-ionic
Synonim(y):
Poli(glikol propylenowy)-blok-poli(glikol etylenowy)-blok-poli(glikol propylenowy)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
453,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
453,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
impurities
≤0.5% water
mp
56-61 °C
hydroxyl value
6‑9 mg KOH/g
application(s)
detection
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
General description
Synperonic F-108 jest kopolimerem blokowym polioksyetylenu i polioksypropylenu. Ma dwie grupy hydrofilowe, które są przyłączone do centralnej grupy hydrofobowej, która samoorganizuje się w roztworze wodnym w klastry znane jako micele. Ten rozpuszczalny w wodzie środek powierzchniowo czynny jest stosowany jako skuteczny środek emulgujący i rozpuszczający w szerokim zakresie zastosowań.
Application
Synperonic® F 108 może być stosowany jako adiuwant do transdukcji lentiwirusowej (LV). Posiada wyższą skuteczność transdukcji (LV) niż polibrena.[1]
Legal Information
Synperonic is a registered trademark of Croda International PLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
86216P2443713538
application(s)
detection
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
mp
56-61 °C
mp
40-50 °C
mp
-
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
impurities
≤0.5% water
impurities
≤1.0% water
impurities
-
impurities
≤1.0% water
hydroxyl value
6‑9 mg KOH/g
hydroxyl value
15‑19 mg
hydroxyl value
-
hydroxyl value
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is this in powder or liquid form?
    1 answer
    1. This product is in solid form. The appearance specification is crystals or flakes. The exact form will be indicated on the lot-specific Certificate of Analysis. Certificates are available in the Documentation section of the product page.
      Please see the link below to access a specific lot or a sample Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/07579#product-documentation