Wybierz wielkość
556,00 zł
556,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
SMILES string
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
form
solid
mol wt
~7680-9510 g/mol
composition
oxyethylene, 79.9-83.7%
impurities
≤0.25% ethylene glycol and diethylene glycol, ≤0.4% total ash, ≤1 ppm ethylene oxide, ≤1.0% water, ≤2 ppm arsenic traces, ≤20 ppm heavy metals, ≤5 ppm dioxan, ≤5 ppm propylene oxide, 50-150 ppm butylhydroxytoluene
ign. residue
≤0.30%
color
APHA: ≤120, 50/50 in CH3OH
pH
5.0-7.5 (100 g/L in H2O), 6.0-7.5 (25 g/L in H2O)
CMC
0.48 mM
transition temp
cloud point >100 °C
HLB
>24
Quality Level
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form - | form - |
| HLB >24 | HLB - | HLB - | HLB - |
| impurities ≤0.25% ethylene glycol and diethylene glycol, ≤1 ppm ethylene oxide, ≤2 ppm arsenic traces, ≤5 ppm dioxan, 50-150 ppm butylhydroxytoluene, ≤0.4% total ash, ≤20 ppm heavy metals, ≤1.0% water, ≤5 ppm propylene oxide | impurities - | impurities - | impurities - |
| CMC 0.48 mM | CMC - | CMC - | CMC - |
| mol wt ~7680-9510 g/mol | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level - | Quality Level - |
Application
- Stabilizująca funkcja P 188 w preparatach dermalnych: Zbadany pod kątem jego stabilizującego wpływu na przemysłowe koncentraty dermalnych hesperydyn smartCrystals, P 188 przyczynił się do zwiększenia długoterminowej stabilności preparatów, istotnych dla dermalnych interwencji terapeutycznych (Romero et al., 2015).
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Legal Information
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?