metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
ciąg SMILES
CC(C)(C)NCC(O)COc1cccc2C[C@@H](O)[C@@H](O)Cc12
InChI
1S/C17H27NO4/c1-17(2,3)18-9-12(19)10-22-16-6-4-5-11-7-14(20)15(21)8-13(11)16/h4-6,12,14-15,18-21H,7-10H2,1-3H3/t12?,14-,15+/m1/s1
Klucz InChI
VWPOSFSPZNDTMJ-UCWKZMIHSA-N
informacje o genach
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?