Przejdź do
P7547
Phentolamine hydrochloride
≥98% (TLC), α-adrenoceptor antagonist, powder
Synonim(y):
2-[N-(3-Hydroxyphenyl)-p-toluidinomethyl]-2-imidazolidine hydrochloride, 3-[[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)-methyl](4-methylphenyl)-amino]-phenol monohydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
973,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19N3O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.81
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-793-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3764617
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
973,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Phentolamine hydrochloride, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
ethanol: 14 mg/mL, H2O: 20 mg/mL, H2O: unstable (prepare immediately prior to use)
originator
Novartis
SMILES string
Cl[H].Cc1ccc(cc1)N(CC2=NCCN2)c3cccc(O)c3
InChI
1S/C17H19N3O.ClH/c1-13-5-7-14(8-6-13)20(12-17-18-9-10-19-17)15-3-2-4-16(21)11-15;/h2-8,11,21H,9-10,12H2,1H3,(H,18,19);1H
InChI key
TUEJFGFQYKDAPM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
α-adrenoceptor antagonist; peripheral vasodilator.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Protect From Light.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P7561T4264SML1507
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
ethanol: 14 mg/mL, H2O: unstable (prepare immediately prior to use), H2O: 20 mg/mL
solubility
ethanol: 26 mg/mL, H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: freely soluble, alcohol: freely soluble, chloroform: very slightly soluble, diethyl ether: insoluble
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
white to beige
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)