Przejdź do
K1751
Ketoprofen
≥98% (TLC), powder, non-steroidal anti-inflammatory compound
Synonim(y):
2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
300,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
979,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2700,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
244-759-8
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ketoprofen, ≥98% (TLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
originator
Bayer
SMILES string
CC(C(O)=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)
InChI key
DKYWVDODHFEZIM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Ketoprofen belongs to the class of 2-arylpropionic acid.
Application
Ketoprofen has been used:
  • as sample to analyse the effects of long storage period by chromatographic and microscopic techniques
  • as a nonselective COX inhibitor to inject subcutaneously in rats to study its effect on stress/methamphetamine hydrochloride-induced changes in occludin, claudin-5 and COX-2 protein immunoreactivity, truncation of β-dystroglycan, brain water content and fluorescein isothiocyanate-dextran extravasation
  • in phosphate buffer to study its ability to inhibit heat-induced denaturation of albumin
Biochem/physiol Actions
It serves as an efficient drug to treat ankylosing spondylitis, rheumatoid arthritis and osteoarthritis. It also has antipyretic and analgesic effects. Ketoprofen prevents the action of prostaglandin synthetase.
Non-steroidal anti-inflammatory compound that is selective for COX-1.
Features and Benefits
This compound was developed by Bayer. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1356632PHR13751356643
Ketoprofen United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1356632
Ketoprofen
description
≥98% (TLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
originator
Bayer
originator
-
originator
-
originator
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ketoprofen
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review