This product may be stored at room temperature.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 295,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2530,00 zł 2150,50 zł |
Informacje o tej pozycji
295,00 zł
Nazwa produktu
Isoprenaline hydrochloride,
Quality Segment
mp
165-175 °C (dec.) (lit.)
originator
Sanofi Aventis
SMILES string
Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1H
InChI key
IROWCYIEJAOFOW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| originator Sanofi Aventis | originator - | originator - | originator - |
| mp 165-175 °C (dec.) (lit.) | mp 165-175 °C (dec.) (lit.) | mp 165-175 °C (dec.) (lit.) | mp 165-175 °C (dec.) (lit.) |
| Gene Information human ... ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155) | Gene Information human ... ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155) | Gene Information human ... ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155) | Gene Information human ... ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isoprenaline hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
At what temperature do I store Isoprenaline hydrochloride?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the best way to store aliquots (water solution)? Would -20C work?
1 answer-
The stability of this product in solution has not been determined. However, 10 mM stock solutions prepared in water and protected from light are expected to be stable when stored in aliquots at -20°C for at least 2 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Note that solutions stored in alkaline conditions will rapidly degrade.
Helpful?
-
-
how to dissolve the I5627-5G(isoprenaline)?
1 answer-
As mentioned on the Product Datasheet, this product is soluble in water at (50 mg/ml), yielding clear to slightly hazy, colorless to yellow or faint pink solution. The solubility in water has also been reported at 333 mg/ml. It is soluble in ethanol at 20 mg/ml.