Przejdź do
50787
Bisoprolol
analytical standard
Synonim(y):
1-{4-{[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl}phenoxy}-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
542,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H31NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.44
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
542,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)OCCOCC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C=C1
InChI
1S/C18H31NO4/c1-14(2)19-11-17(20)13-23-18-7-5-16(6-8-18)12-21-9-10-22-15(3)4/h5-8,14-15,17,19-20H,9-13H2,1-4H3
InChI key
VHYCDWMUTMEGQY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
405438007385256
Bisoprolol analytical standard
Supelco
50787
Bisoprolol
Tamoxifen analytical standard
Supelco
85256
Tamoxifen
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2
target_organs
Heart
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)