Przejdź do
I8377
Iodonitrotetrazolium chloride
Used in colorimetric assays.
Synonim(y):
2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride, p-Iodonitrotetrazolium Violet, INT
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
518,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6060,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
25 490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H13ClIN5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
505.70
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-676-2
Beilstein/REAXYS Number:
4093224
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
518,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 4 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)-[n+]2nc(nn2-c3ccc(I)cc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H13IN5O2.ClH/c20-15-6-8-16(9-7-15)23-21-19(14-4-2-1-3-5-14)22-24(23)17-10-12-18(13-11-17)25(26)27;/h1-13H;1H/q+1;/p-1
InChI key
JORABGDXCIBAFL-UHFFFAOYSA-M
Application
Electron acceptor for the colorimetric assay of various dehydrogenases
Iodonitrotetrazolium chloride has been used for the staining of cells.[1] It has been used as a coupling agent in the enzymatic assay of D-arabinitol.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
58030I10406N6876
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97.0% (calc. on dry substance, NT)
assay
95%
assay
≥90.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 4 mg/mL
solubility
methanol: water (1:1): 50 mg/mL, very faintly turbid, very deep yellow (hot)
solubility
-
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.), ~245 °C (dec.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
-
form
powder
form
-
form
-
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iodonitrotetrazolium chloride
signalword
Danger
hcodes
pictograms
FlameExclamation mark
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Constitutive activation of pp125fak in newly isolated human breast cancer cell lines.
Ignatoski KMW and Ethier SP
Breast Cancer Research and Treatment, 54, 173-173 (1999)
Yang Hongwei et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 59(2), 249-255 (2004-08-26)
Anaerobic biodegradability of organic compounds can be assessed from the changes in organic compounds, the end products, and the activity of microorganisms. In this study, all three of these variables were considered to integrate assessment of the anaerobic biodegradability of
Sergio Ravasio et al.
Biochemistry, 41(25), 8120-8133 (2002-06-19)
The properties of the recombinant ferredoxin-dependent glutamate synthase of Synechocystis PCC6803 were determined by means of kinetic and spectroscopic approaches in comparison to those exhibited by the bacterial NADPH-dependent enzyme form. The ferredoxin-dependent enzyme was found to be similar to
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
I8377-5G04061835347803
I8377-250MG04061833858554
I8377-25G04061833858561
I8377-1G04061835347797
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Is Product I8377, Iodonitrotetrazolium chloride, lipophilic?
    1 answer
    1. Yes, I8377  is a lipophilic cation of moderate size.  The resulting formazan is more strongly liophilic and fat soluble.
      Helpful?
  2. Product I8377, Iodonitrotetrazolium chloride, is stated to have solubility in water, ethanol and ethylene glycol monomethylether.  What other solutions can be used?
    1 answer
    1. Conn's Biological Stains, 10th Edition (page 163) states P-Iodonitrotetrazolium Violet is also soluble in dimethylsulfoxide and dimethylsulfoxide-water mixtures.
      Helpful?
  3. Is there a reference for using Product I8377, Iodonitrotetrazolium chloride, to treat brain membrane preparations?
    1 answer
    1. Yes.  See Neuroscience Letters Volume 35, Issue 2, 21 February 1983, Pages 215-220
      Helpful?
  4. Can Product I8377, Iodonitrotetrazolium chloride, be used for the staining of cells?
    1 answer
    1. Yes, although due to the large crystal size of the formazan and lack of substantivity, histological application of I8377 has been limited.  In microbiology, the product was used by Lussenhop and Fogel (1993) for in situ microscopic observation of soil biota.. Gribbon and Barer (1995) used for the demonstration of viable but nonculturable bacteria.  Heidelberg (1997) used as a bacterial viability stain.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. Is there a procedure for reducing Product I8377, Iodonitrotetrazolium chloride, by superoxide radicals?
    1 answer
    1. Yes.  See Biochem Biophys Res Commun. 1988 Feb 15;150(3):1294-301.