Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 797,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
797,00 zł
Nazwa produktu
Phenazine ethosulfate, powder or crystals, ≥95%
Quality Level
assay
≥95%
form
powder or crystals
technique(s)
titration: suitable
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOS([O-])(=O)=O.CC[n+]1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C14H13N2.C2H6O4S/c1-2-16-13-9-5-3-7-11(13)15-12-8-4-6-10-14(12)16;1-2-6-7(3,4)5/h3-10H,2H2,1H3;2H2,1H3,(H,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
VDJKJPMLWJWQIH-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- in the spectrophotometric assessment of Plasmodium falciparum lactate dehydrogenase activity
- to study the use of the dye during culture of embryos on fetal and postnatal calf development
- to test and validate a fluorescence approach to quantify lipid content of individual bovine oocytes and blastocysts
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) titration: suitable |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder or crystals | form powder | form powder | form powder |
| solubility ethanol: 50 mg/mL, clear | solubility - | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility hot water: 50 mg/mL, green |
| assay ≥95% | assay - | assay ≥95% (TLC) | assay ≥95.0% (T) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Objective: To standardize a procedure for the recycling micro-assay of β-NAD and β-NADH
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P4544-5G | 04061832343921 |
| P4544-1G | 04061834374756 |