Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2460,00 zł | |
| 500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9590,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16N2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.36
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
265-579-6
MDL number:
2460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
1-Methoxy-5-methylphenazinium methyl sulfate, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
composition
Nitrogen: ≥ 7.9%
technique(s)
titration: suitable
color
red to brown
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, red
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
COS([O-])(=O)=O.COc1cccc2[n+](C)c3ccccc3nc12
InChI
1S/C14H13N2O.CH4O4S/c1-16-11-7-4-3-6-10(11)15-14-12(16)8-5-9-13(14)17-2;1-5-6(2,3)4/h3-9H,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
MASUWVVNWALEEM-UHFFFAOYSA-M
General description
1-Methoxy-5-methylphenazinium methyl sulfate (MPMS) is a photochemically stable electron-transport mediator between NAD(P)H and tetrazolium dyes. The reduced form of MPMS converts tetrazolium salt to purple precipitate formazan.It is a very stable and non-enzymic electron carrier that mediates electron transfer by dehydrogenases in vitro to various electron acceptors such as tetrazolium dyes or the electrode of an enzymic electric cell.
Application
1-Methoxy-5-methylphenazinium methyl sulfate has been used as a component of buffers or solutions for the assay of lactate dehydrogenase and muscle succinate dehydrogenase.
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
target_organs
Nervous system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
An optimized lactate dehydrogenase release assay for screening of drug candidates in neuroscience.
Kaja S, et. al.
Journal of Pharmacological and Toxicological Methods, 73, 1-1 (2015)
Early life exposure to chronic intermittent hypoxia causes upper airway dilator muscle weakness, which persists into young adulthood.
McDonald FB, et. al.
Experimental Physiology, 100, 947-947 (2015)
Patries M Herst et al.
Biochimica et biophysica acta, 1767(2), 170-177 (2007-02-03)
Oxygen consumption for bioenergetic purposes has long been thought to be the prerogative of mitochondria. Nevertheless, mitochondrial gene knockout (rho(0)) cells that are defective in mitochondrial respiration require oxygen for growth and consume oxygen at the cell surface via trans-plasma
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M8640-100MG | 04061834063421 |
| M8640-500MG | 04061832343631 |