Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
40 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 587,00 zł |
Informacje o tej pozycji
587,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
edta
manufacturer/tradename
EDQM
mp
248 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade Molecular Biology |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 10-30°C |
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| API family edta | API family edta | API family edta | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Disodium edetate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Narządy docelowe
Respiratory Tract
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?