Przejdź do
T9033
Thapsigargin
From plant (Thapsia garganica), ≥98% (HPLC), IP3-independent intracellular calcium releaser, solid film
Synonim(y):
(-)-Thapsigargin, TG1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
538,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2970,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5170,00 zł
4394,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H50O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
650.75
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid film
538,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Thapsigargin, ≥98% (HPLC), solid film
biological source
plant (Thapsia garganica)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid film
solubility
acetonitrile: soluble 9.80-10.20 mg/mL, DMSO: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12C([C@H](OC([C@]3(O)C)=O)[C@]3(O)[C@@H](OC(CCC)=O)C[C@]2(C)OC(C)=O)=C(C)[C@H](OC(/C(C)=C(C)/[H])=O)[C@H]1OC(CCCCCCC)=O
InChI
1S/C34H50O12/c1-9-12-13-14-15-17-24(37)43-28-26-25(20(5)27(28)44-30(38)19(4)11-3)29-34(41,33(8,40)31(39)45-29)22(42-23(36)16-10-2)18-32(26,7)46-21(6)35/h11,22,26-29,40-41H,9-10,12-18H2,1-8H3/b19-11-/t22-,26+,27-,28-,29-,32-,33+,34+/m0/s1
InChI key
IXFPJGBNCFXKPI-FSIHEZPISA-N
General description
Thapsigargin, a guaianolide-type sesquiterpene lactone, is a widely used inhibitor of the ubiquitous sarcoplasmic/endoplasmic reticulum Ca2+ ATPase (SERCA). It can activate endoplasmic reticulum (ER) stress and the unfolded protein response (UPR). Thapsigargin is a natural phytochemical found in the roots and fruits of Mediterranean plants from Thapsia garganica (Apiaceae) species. Thapsigargin promotes the release of translational arrest and induces proteome-wide changes in metabolic pathways within cells infected with coronavirus (CoV).
Application
Thapsigargin has been used as an endoplasmic reticulum (ER) stress inducer:
  • to study its effect on cyclase-associated protein 2 (CAP2) expression in liver cancer cells[1]
  • in the cell viability experiment using ARPE -19 cells (human retinal pigment epithelial cells)[2]
  • to study its effect on lipocalin 2 (LCN2) glycosylation in primary hepatocytes[3]
  • to study the consequences of calcium depletion in the endoplasmic reticulum (ER) of cells[4]
  • to study its effect on tissue inhibitor of metalloproteinases-1 (TIMP-1) mRNA expression in rat Sertoli cells
Biochem/physiol Actions
Potent, cell-permeable, IP3-independent intracellular calcium releaser.
Thapsigargin is a potent, cell-permeable, IP3-independent intracellular calcium release. It blocks the transient increase in intracellular Ca2+ induced by angiostatin and endostatin. It also induces apoptosis by disrupting intracellular free Ca2+ levels and is incorporated into chemotherapeutic prodrug formulations.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T5580P0046S5068
form
solid film
form
-
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
acetonitrile: soluble 9.80-10.20 mg/mL, ethanol: soluble, DMSO: soluble
solubility
chloroform: soluble 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to yellow, DMSO: soluble, acetone: soluble, dichloromethane: soluble, ethanol: soluble, ethyl acetate: soluble, methanol: soluble
solubility
DMSO: soluble, acetone: soluble, chloroform: soluble, ethanol: soluble
solubility
H2O: slightly soluble, ethanol: slightly soluble, methanol: freely soluble
biological source
plant (Thapsia garganica)
biological source
Myxococcus fulvus Mx f85
biological source
Pseudomonas aeruginosa
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thapsigargin
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)