Przejdź do
38132
N-(5-Fluoresceinyl)maleimide
suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC), BioReagent
Synonim(y):
5-Maleimido-fluorescein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H13NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
427.36
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
MDL number:
2390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
fluorescence
λex 490 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
suitability
corresponds for coupling to thiols, suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N6C(=O)C=CC6=O)c1
InChI
1S/C24H13NO7/c26-13-2-5-17-19(10-13)31-20-11-14(27)3-6-18(20)24(17)16-4-1-12(9-15(16)23(30)32-24)25-21(28)7-8-22(25)29/h1-11,26-27H
InChI key
AYDAHOIUHVUJHQ-UHFFFAOYSA-N
General description
N-(5-Fluoresceinyl) maleimide, also known as fluorescein-5-maleimide (FM), is a fluorescent derivatization reagent. The pH during the derivatization reaction plays a critical role.[1]
Application
N-(5-Fluoresceinyl) maleimide or fluorescein-5-maleimide is used as a fluorescent biosensor to detect nanoparticles.[2]
N-(5-Fluoresceinyl) maleimide (5-FM) is used to fluorescence label molecules such as proteins and peptides via their thiol groups.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
469394694021877
suitability
corresponds for coupling to thiols, suitable for fluorescence
suitability
corresponds for coupling to thiols, suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 490 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 492 nm; λem 520 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 (after derivatization with 2-mercaptoethanol and after cleavage by esterase)
fluorescence
λex 490 nm; λem 514 nm (pH 8.2), λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
≥75% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
BioReagent
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)