Kluczowe dokumenty
BP989
Dicycloverine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Dicyclomine hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl 1-cyclohexylcyclohexane-1-carboxylate hydrochloride, [1,1-Bicyclohexyl]-1-carboxylic acid 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride
Wybierz wielkość
1010,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1010,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
dicycloverine
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCN(CCOC(C1(C2CCCCC2)CCCCC1)=O)CC.[Cl]
InChI
1S/C19H35NO2.ClH/c1-3-20(4-2)15-16-22-18(21)19(13-9-6-10-14-19)17-11-7-5-8-12-17;/h17H,3-16H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
GUBNMFJOJGDCEL-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CHRM1(1128) , CHRM3(1131)
Opis ogólny
Zastosowanie
Stosowany również w monografiach takich jak
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)