131709
Pyrrole
reagent grade, 98%
Synonim(y):
Azole, Divinylenimine, Imidole
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
gęstość pary
2.31 (vs air)
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.508 (lit.)
tw
131 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
gęstość
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
c1cc[nH]c1
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H
Klucz InChI
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
96.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
36 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating