Kluczowe dokumenty
120812
2,3-Dimethylindole
≥97%
Synonim(y):
NSC 24936
Wybierz wielkość
462,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
462,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97%
Formularz
solid
bp
285 °C (lit.)
mp
105-107 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1[nH]c2ccccc2c1C
InChI
1S/C10H11N/c1-7-8(2)11-10-6-4-3-5-9(7)10/h3-6,11H,1-2H3
Klucz InChI
PYFVEIDRTLBMHG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Bis(indolyl)methane derivatives
- Potent opioid receptor agonists
- Photorefractive materials
- Prodrugs of the cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitor Alsterpaullone
- Dopamine receptors 2/4 (D2/D4) antagonists
- Useful azaspirocyclic building blocks
Reactant for:
- Baylis-Hillman reactions
- Photosensitized Diels-Alder reactions
- Photoinduced electron transfer reactions
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?