klasa czystości
reagent grade
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 36 °C)
4 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98%
temp. samozapłonu
629 °F
granice wybuchowości
10.3 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.390 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: slightly soluble
gęstość
1.08 g/mL (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)OC(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
Klucz InChI
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?