Przejdź do
94954
L-Carnitine hydrochloride
analytical standard
Synonim(y):
(−)-β-Hydroxy-γ-(trimethylammonio)butyrate, Vitamin BT
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
567,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3N+CH2CH(OH)CH2CO2H · Cl-
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.66
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NB.21
MDL number:
567,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -24.0±2.0°, c = 0.2 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1
InChI key
JXXCENBLGFBQJM-FYZOBXCZSA-N
Biochem/physiol Actions
Carnitine is a quaternary amine that occurs naturally in most mammalian tissue. It is present in relatively high concentrations in skeletal muscle and heart where it is involved in regulating energy metabolism. It shifts glucose metabolism from glycolysis to glycogen storage and enhances the transport of long chain fatty acids into the mitochondria where they are oxidized for energy production.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C0283C9500C0158
format
neat
format
-
format
-
format
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
application(s)
clinical testing
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
cell analysis
detection
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Carnitine hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)