Przejdź do
403245
(3-Carboxypropyl)trimethylammonium chloride
technical grade
Synonim(y):
γ-Butyrobetaine hydrochloride, Deoxycarnitine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
257,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
942,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H16NO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.66
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
257,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
form
powder
reaction suitability
core: ammonium
mp
220 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCCC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-8(2,3)6-4-5-7(9)10;/h4-6H2,1-3H3;1H
InChI key
GNRKTORAJTTYIW-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
04573T7947PHR3033
description
technical grade
description
tested according to Ph. Eur.
description
solid
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
mp
220 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
grade
technical grade
grade
-
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)