The purity of this product is listed on the lot-specific Certificate of Analysis. This product typically has a purity of >99%. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/phr1569#product-documentation
Kluczowe dokumenty
PHR1569
Levocarnitine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
L-Carnitine inner salt, (−)-(R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate, Vitamin BT
Wybierz wielkość
557,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
557,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. L0399900
traceable to USP 1359903
rodzina API
levocarnitine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
197-212 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
Klucz InChI
PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
Opis ogólny
Levocarnitine is a naturally available compound that plays a significant role in fatty acid oxidation and energy production in the human body. It is majorly found in skeletal and cardiac muscles of mammals and facilitates the transport of long chain fatty acids into mitochondria.[1]
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
What is the typical purity of this product?