Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
400 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1980,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
levocarnitine
manufacturer/tradename
USP
mp
197-212 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
InChI key
PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
General description
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Levocarnitine Tablets
- Levocarnitine Injection
- Levocarnitine Oral Solution
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| mp 197-212 °C (lit.) | mp 197-212 °C (lit.) | mp - | mp 197-212 °C (lit.) |
| API family levocarnitine | API family levocarnitine | API family levocarnitine | API family levocarnitine |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lewokarnityna
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?