Przejdź do
8.41774
Chlorowodorek DL-karnityny
for synthesis
Synonim(y):
DL-Carnitine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
264,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H16ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.66
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
207-309-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
264,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
pH
1.8-2.5 (100 g/L in H2O)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+](CC(O)CC(=O)O)(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H
InChI key
JXXCENBLGFBQJM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 194 °C
Melting range (upper value): ≤ 199 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorowodorek DL-karnityny
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)