Przejdź do
78181
Phenylboronic acid
purum, ≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
Benzeneboronic acid, Dihydroxyphenylborane, NSC 66487, Phenyl-boric acid, Phenylboric acid, Phenyldihydroxyborane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
325,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
344,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.93
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-701-9
Beilstein/REAXYS Number:
970972
MDL number:
325,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
crystals
mp
216-219 °C (lit.), 218-222 °C
SMILES string
OB(O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H7BO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8-9H
InChI key
HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N
General description
Phenylboronic acid is a highly stable receptor ligand used in cross-coupling reactions and drug delivery.
Phenylboronic acid (PBA) is an organoboronic acid. It behaves as a molecular receptor that can attach to compounds containing cis-diol group.[1] Microwave-assisted Suzuki coupling of aryl chlorides with phenylboronic acid in the presence of Pd/C (catalyst) and water (solvent) has been described.[2] Palladium-catalyzed cross-coupling reaction of phenylboronicacid with haloarenes to afford biaryls has been reported.
Application
Phenylboronic acid may be employed in the following reactions:
  • Rhodium-catalyzed intramolecular amination.[3]
  • Pd-catalyzed direct arylation.
  • Mizoroki-Heck and Suzuki-Miyaura coupling reactions catalyzed by palladium nanoparticles.
  • Palladium-catalyzed stereoselective Heck-type reaction.
  • Highly effective Palladium-catalyzed arylation Suzuki-Miyaura cross-coupling in water.
Phenylboronic acid may be employed as reagent in the preparation of:
  • Ni(II) pincer complex and Pd(II) pyridoxal hydrazone metallacycles as catalysts for the Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions.
  • N-type polymers for all-polymer solar cells.[4]
  • Novel series of potent and selective mTOR kinase inhibitors.
  • Inhibitors of lactate dehydrogenase against cancer cell proliferation.[5]
Other Notes
Contains varying amounts of phenylboronic anhydride
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P20009524018647098
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
95%
assay
90%
assay
97%
mp
216-219 °C (lit.), 218-222 °C
mp
216-219 °C (lit.)
mp
>230 °C (lit.)
mp
27-31 °C (lit.)
form
crystals
form
crystals
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenylboronic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peng-Cheng Chen et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(20), 12597-12605 (2011-09-09)
Phenylboronic acid (PBA)-functionalized materials have attracted considerable attention because of their potential applications in many fields. In this paper, we report a PBA-segregated honeycomb-patterned porous film (HPPF) for glucose sensing. Polystyrene-block-poly(acrylic acid-co-acrylamidophenylboronic acid) with different contents of PBA pendants was
Riina K Arvela et al.
Organic letters, 7(11), 2101-2104 (2005-05-20)
[reaction: see text]. We present here a methodology for the Suzuki coupling of aryl chlorides with phenylboronic acid using Pd/C as a catalyst, water as a solvent, and microwave heating. We show that simultaneous cooling in conjunction with microwave heating
Phenylboronic-acid-based functional chemical materials for fluorescence imaging and tumor therapy
Li S, et al.
ACS Omega, 7, 2520-2532 (2022)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
PH015129-100MG04061831271751
78181-1G04061826140017
78181-50G04061832943336
78181-10G04061832943312
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?