Przejdź do
631353
Ethyl 4-bromophenylacetate
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
294,00 zł
220,50 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
306,00 zł
229,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
220,50 zł
Cena katalogowa294,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
29-33 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
CCOC(=O)Cc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C10H11BrO2/c1-2-13-10(12)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI key
ZFDCWHPNBWPPHG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)