Merck
90336
Supelco
Sebacic acid bis(N-succinimidyl) ester
≥97.0%
Synonim(y):
DSSeb, Di(N-succinimidyl) sebacate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24N2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.39
Beilstein:
6880740
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (CHN)
≥97.0%
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
mp
162-167 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C18H24N2O8/c21-13-9-10-14(22)19(13)27-17(25)7-5-3-1-2-4-6-8-18(26)28-20-15(23)11-12-16(20)24/h1-12H2
Klucz InChI
XPKIVYVYXKPGBP-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Inne uwagi
Reagent for crosslining peptides and proteins
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)