Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 575,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H35NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.50
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1547411
575,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
lipid type
saturated FAs
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C20H35NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20(24)25-21-18(22)16-17-19(21)23/h2-17H2,1H3
InChI key
OTNHQVHEZCBZQU-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful in the synthesis of hexadecanoyl derivatives of amino- and thio-compounds such as amino acids, aminoacyl-tRNA, coenzyme A, thioglycolic acid, etc.
Palmitic acid N-hydroxysuccinimide ester has been used to couple a protein for fabrication of targeted delivery vehicles. It has also been used in the covalent attachment of palmitic acid to ovalbumin.
Biochem/physiol Actions
Palmitic acid N-hydroxysuccinimide ester is used in the covalent linking of protein to palmitic acid.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (TLC) | description ≥98.0% (HPLC) | description ≥98% (TLC), powder | description ≥98% (HPLC), powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| lipid type saturated FAs | lipid type - | lipid type - | lipid type - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?