Przejdź do
89467
TISAB III solution
Synonim(y):
Total ionic strength adjustment buffer III solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
26111700
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Level
density
1.21 g/mL at 20 °C
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
for the fluoride determination in presence of Al(III)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
582218512616398
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
density
1.21 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
89467-500ML04061833075975