Przejdź do
34574
TISAB IV solution
Synonim(y):
Total Ionic Strength Adjustment Buffer IV
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
668,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2540,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
26111700
668,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
pH
5.6-6.0(20 °C)
General description
Total ionic strength adjustment buffers (TISAB), is generally used for the microdetermination of fluorides.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
TISAB IV was used as a metal ion complexing and ionic concentration adjustment agent, in an experiment investigating the increase in fluoride release, from glass ionomer cement, after coating the discs of glass ionomer with 10% silver fluoride (AgF).[1]
Disclaimer
Important notice The article number 34574-4X2.5L will be discontinued. Please order the single bottle 34574-2.5L which is physically identical with the same exact specifications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
894674707289465
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
pH
5.6-6.0(20 °C)
pH
-
pH
-
pH
2.0-2.5
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)