This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 281,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 932,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
281,00 zł
Nazwa produktu
Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate, purum p.a., ≥98.0% (NT)
grade
purum p.a.
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
(powder or powder with lumps)
mp
153-155 °C (lit.)
cation traces
Bi: ≤10 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤10 mg/kg, Co: ≤10 mg/kg, Cr: ≤10 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤10 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤10 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
SMILES string
N.SC(=S)N1CCCC1
InChI
1S/C5H9NS2.H3N/c7-5(8)6-3-1-2-4-6;/h1-4H2,(H,7,8);1H3
InChI key
MDDIUTVUBYEEEM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... RELA(5970)
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade purum p.a. | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥98.0% (NT) | assay ≥98.0% (iodometric) | assay ≥98.0% (iodometric) | assay ≥95.0% (alkalimetric) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| mp 153-155 °C (lit.) | mp 120 °C (decomposition) | mp 120 °C (decomposition) | mp 169 °C |
| form (powder or powder with lumps) | form solid | form solid | form solid |
| Gene Information human ... RELA(5970) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 09935-1KG | 04061838658432 |
| 09935-100G | 04061838658425 |
| 09935-25G | 04061835554034 |
-
What is the expiry date of the product? Product Number: 09935 Batch Number: BCCH2413