Kluczowe dokumenty
MT51350106
Mettler-Toledo ISA solution
TISAB 3
About This Item
Kod UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.61
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51350106
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Roztwór ISA służy do wyrównania aktywności jonów dla wszystkich roztworów próbek, aby umożliwić pomiary ISE w roztworach próbek. Jeśli roztwór próbki wymaga dodatkowego usunięcia jonów zakłócających i/lub buforowania pH, nie jest nazywany roztworem ISA, ale roztworem TISAB.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)