Przejdź do
88787
Zingerone
analytical standard
Synonim(y):
Vanillylacetone, Zingerone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
422,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CH2CH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12164502
EC Number:
204-548-3
MDL number:
422,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
bp
141 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
40-41 °C (lit.)
density
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(CCC(C)=O)ccc1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(12)3-4-9-5-6-10(13)11(7-9)14-2/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
InChI key
OJYLAHXKWMRDGS-UHFFFAOYSA-N
General description
Zingerone is a pungent, non-volatile, active phenolic component of ginger (Zingiber officinale) typically found in its root as well as in spice and herb species. It is extensively studied for its role as a male fruit fly attractant.[1]
Application
Zingerone has been used as an analytical standard to quantify the analyte in oenological products by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS/MS). It may be used as an analytical standard to determine the analyte levels in Pinus laricio needles, ginger extracts, raspberry cultivars, and dietary supplements(10) by analytical techniques.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W312401H412591842
Zingerone analytical standard
Supelco
88787
Zingerone
Hesperetin analytical standard
Supelco
H4125
Hesperetin
Naringin analytical standard
Supelco
91842
Naringin
grade
analytical standard
grade
FG, Fragrance grade, Halal
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
bp
141 °C/0.5 mmHg (lit.)
bp
141 °C/0.5 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)