Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4200,00 zł 3150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H24O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.37
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2056098
3150,00 zł
Cena katalogowa4200,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
liquid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCC\C=C\C(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H24O3/c1-3-4-5-6-7-8-15(18)11-9-14-10-12-16(19)17(13-14)20-2/h7-8,10,12-13,19H,3-6,9,11H2,1-2H3/b8-7+
InChI key
OQWKEEOHDMUXEO-BQYQJAHWSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Shogaols exhibits higher potency, efficacy, and biological activities than gingerols. It is an excellent antioxidant agent, that protects human primary epidermal melanocytes against oxidative stress by activating nuclear factor E2-related factor (Nrf2)-antioxidant response. Shogaol also displays antimicrobial, antifungal, and anti-biofilm activities against Candida albicans, and Candida auris. It exerts anti-inflammatory properties and protects against abdomen irradiation (ABI)-induced intestinal side effects. 6-shogaol also inhibits lipopolysaccharide (LPS)-induced inflammation via peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPAR-γ) activation.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (HPLC) | description analytical standard | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance |
| form liquid | form - | form - | form - |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| application(s) metabolomics | application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) food and beverages |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?