Merck
W252204
Sigma-Aldrich
Ginger oil
natural, FCC, FG
Wybierz wielkość
W252204-SAMPLE-K
236,00 zł
250 G
534,00 zł
1 KG
1200,00 zł
236,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W252204-SAMPLE-K
236,00 zł
250 G
534,00 zł
1 KG
1200,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
2522
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
236,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
Zingiber officinale Roscoe
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
aktywność optyczna
[α]20/D −39°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.49 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
gęstość
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
ginger; citrus; woody; spicy
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ginger oil generally contains sesquiterpene hydrocarbons such as zingiberene, ar-curcumene, β-bisabolene and β-sesquiphellandrene and monoterpenes such as geranial, neral and camphene.[1]
Działania biochem./fizjol.
Taste at 30 ppm
Uwaga dotycząca przygotowania
Extraction method: steam distillation
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Essential oil composition of diploid and tetraploid clones of ginger (Zingiber officinale Roscoe) grown in Australia.
Wohlmuth H, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54(4), 1414-1419 (2006)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 66-66 (2005)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 50-50 (1999)
Produkty
The EU’s definition of natural flavors is under review as GMM use in fermentation raises questions. Learn how regulations and consumer perceptions may shift.