Merck
PHL89792
6-Shogaol
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
[6]-Shogaol, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-4-decen-3-one
Wybierz wielkość
10 MG
2840,00 zł
2840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
2840,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H24O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.37
Beilstein:
2056098
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
2840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCC\C=C\C(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H24O3/c1-3-4-5-6-7-8-15(18)11-9-14-10-12-16(19)17(13-14)20-2/h7-8,10,12-13,19H,3-6,9,11H2,1-2H3/b8-7+
Klucz InChI
OQWKEEOHDMUXEO-BQYQJAHWSA-N
Opis ogólny
Ta substancja jest dostarczana z certyfikowaną czystością chromatograficzną. Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: zingiber
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)