Przejdź do
189685
4-Phenyl-2-butanol
97%
Synonim(y):
α−Methyl-benzenepropanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
223,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH2CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
219-055-9
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
223,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.5140 (lit.)
bp
132 °C/14 mmHg (lit.)
density
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, phenyl
SMILES string
CC(O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3
InChI key
GDWRKZLROIFUML-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Phenyl-2-butanol undergoes (η5-pentaphenylcyclopentadienyl)RuCl(CO)2 catalyzed racemization efficiently at room temperature in the presence of a base. 4-Phenyl-2-butanol on reaction with sulfuric acid yields polymer.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)