Merck
86628
Supelco
Tetraethylammonium hydrogen sulfate
≥98.0% (T)
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)4N(HSO4)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.32
Beilstein:
6590581
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (T)
zanieczyszczenia
≤2% water
mp
240-245 °C
ciąg SMILES
OS([O-])(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.H2O4S/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-5(2,3)4/h5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
CREVBWLEPKAZBH-UHFFFAOYSA-M
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)