Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 322,00 zł 241,50 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł 1037,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)4N(HSO4) · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.22 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
241,50 zł
Cena katalogowa322,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Tetramethylammonium hydrogensulfate hydrate, 98%
Quality Segment
assay
98%
form
solid
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer
mp
292-295 °C (lit.)
SMILES string
O.C[N+](C)(C)C.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H12N.H2O4S.H2O/c2*1-5(2,3)4;/h1-4H3;(H2,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI key
VSJXNAHOWBCQRE-UHFFFAOYSA-M
Application
Tetramethylammonium hydrogensulfate hydrate is generally used as a phase transfer catalyst. It can also be used as a derivatizing agent for gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) applications.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description ≥97% | description crystallized, ≥98.0% (T) |
| assay 98% | assay 98% | assay ≥97% | assay ≥98.0% (T) |
| reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium |
| form solid | form powder | form solid | form crystals |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 292-295 °C (lit.) | mp 63-65 °C (lit.) | mp 184 °C (dec.) (lit.) | mp - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?