Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)4N(HSO4) · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4829202
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Tetramethylammonium hydrogen sulfate monohydrate, crystallized, ≥98.0% (T)
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
crystals
quality
crystallized
reaction suitability
core: ammonium
SMILES string
O.C[N+](C)(C)C.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H12N.H2O4S.H2O/c2*1-5(2,3)4;/h1-4H3;(H2,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI key
VSJXNAHOWBCQRE-UHFFFAOYSA-M
General description
Crystals of tetramethylammonium hydrogen sulfate monohydrate generally exhibit ferroelectricity in the temperature range from -104 °C to 40 °C.
Application
Tetramethylammonium hydrogen sulfate monohydrate can be used as a phase transfer catalyst in polymer synthesis.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description crystallized, ≥98.0% (T) | description ≥98.0% | description 98% | description ≥99% (T) |
| reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: sodium |
| assay ≥98.0% (T) | assay ≥98.0% | assay 98% | assay ≥99% (T) |
| form crystals | form crystals | form solid | form crystalline |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| quality crystallized | quality - | quality - | quality - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?