Merck
86626
Supelco
Tetraethylammonium hydrogen sulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
Wybierz wielkość
10 G
948,00 zł
948,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
948,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)4N(HSO4)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.32
Beilstein:
6590581
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.21
948,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
cationic
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (T)
≥99.0%
Formularz
crystals
jakość
LiChropur
metody
ion pair chromatography: suitable
mp
243-245 °C
λ
10 % in H2O
absorpcja UV
λ: 210 nm Amax: 0.05
λ: 220 nm Amax: 0.04
λ: 230 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
przydatność
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
ciąg SMILES
OS([O-])(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.H2O4S/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-5(2,3)4/h5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
CREVBWLEPKAZBH-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Wodorosiarczan tetraetyloamonu jest odczynnikiem do chromatografii par jonowych (IPC) odpowiednim do separacji anionowej sortowanej według długości łańcucha węglowego.
Zastosowanie
Wodorosiarczan tetraetyloamonu może być stosowany jako odczynnik pary jonowej do analizy sulfonowanych alifatycznych i aromatycznych środków powierzchniowo czynnych w osadach ściekowych metodą ekstrakcji parą jonową/płynem w stanie nadkrytycznym i derywatyzacyjnej chromatografii gazowej/spektrometrii masowej.[1]
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Quantitative determination of sulfonated aliphatic and aromatic surfactants in sewage sludge by ion-pair/supercritical fluid extraction and derivatization gas chromatography/mass spectrometry
Field JA, et al.
Analytical Chemistry, 64(24), 3161-3167 (1992)